Florisil® für die Chromatographie
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Talc, Magnesium silicate, activated, Silicic acid magnesium salt, Florisil
0101.1 0101.2
ROTH0101.1EA 71.9 CHF
ROTH0101.1 ROTH0101.2
Florisil® für die Chromatographie
Magnesiumsilikat
Formel: MgO₃Si
MDL Number: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1