Florisil® 100-200 mesh Chromatography_column
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Talc, Magnesium silicate, activated, Silicic acid magnesium salt, Florisil
205442500 205445000 205440050
ACRO205442500EA 152 CHF
ACRO205442500 ACRO205445000 ACRO205440050
Florisil® 100-200 mesh Chromatography_column
Magnesiumsilikat
Formel: MgO₃Si
MW: 100.38 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Particle size 7.8 % (325 mesh)