Florisil® 100-200 mesh für die Chromatographie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Talc, Magnesium silicate, activated, Silicic acid magnesium salt, Florisil
B21870.0B B21870.30
B21870.0BEA 660 CHF
B21870.0B B21870.30
Florisil® 100-200 mesh für die Chromatographie
Magnesiumsilikat
CAS No.: 1343-88-0 MDL No.: MFCD00078249
Formel: MgO₃Si
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1