Kieselgel, Porengröße: 80 Å ≥99,99%, sphärisch 2.2 µm APS für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
45797.03
45797.06
45797.03EA
140
CHF
45797.03
45797.06
Kieselgel, Porengröße: 80 Å ≥99,99%, sphärisch 2.2 µm APS für die HPLC
Silica gel
Purity: 99.99+%
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: S.A. 470m2/g, P.V. 0.95cc/g
MDL No.: MFCD00011232
Formel:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Siedepunkt: 2230 Melting Pt: 1710 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |