Kieselgel, Porengröße: 260 Å ≥99,99%, sphärisch 3 µm APS für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
45804.03
45804.06
45804.03EA
120
CHF
45804.03
45804.06
Kieselgel, Porengröße: 260 Å ≥99,99%, sphärisch 3 µm APS für die HPLC
Silica gel
Purity: 99.99+%
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: S.A. 130m2/g, P.V. 0.90cc/g
MDL No.: MFCD00011232
Formel:
SiO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |