Kieselgel, Granulat -3/+8 mesh trocknungsfördernd
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44386.30
44386.A1
44386.A7
44386.30EA
65.4
CHF
44386.30
44386.A1
44386.A7
Kieselgel, Granulat -3/+8 mesh trocknungsfördernd
Silica gel
CAS No.: 7631-86-9
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011232
Formel:
SiO₂ Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1710 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 REACH: 01-2119379499-16 |