di-Ammoniumoxalat-Lösung Reag. Ph. Eur. 1005901
Lieferant: VWR Chemicals
87774.290EA 161 CHF
87774.290
di-Ammoniumoxalat-Lösung Reag. Ph. Eur. 1005901
di-Ammonium oxalate solutions
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
MW: 142,11 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149694
CAS-Nummer: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3