Intelsius® PharmaTherm-Palettenversandsysteme
Lieferant: DGP Intelsius
Intelsius®
DGINPHT375EA 0 CHF
DGINPHT375
Intelsius® PharmaTherm-Palettenversandsysteme
Versandtaschen und Transportbehälter
Die Intelsius® Pharmatherm-Palettenversandsysteme sind so konzipiert, dass sie optimalen Wärmeschutz für pharmazeutische Produkte bieten.
  • Großes Innenvolumen
  • Optimaler Wärmeschutz
  • Palettengroßer Versandbehälter
Diese Versandsysteme sind vorab qualifiziert, um die Nutzlastintegrität während des Versands bis zu 96 Stunden lang aufrechtzuerhalten. Die Produktreihe wurde gemäß den von Intelsius® geforderten Hochleistungsprofilen für Trockeneistemperaturen und Hochleistungsprofile für 2 bis 8 °C getestet.