Dicyclohexylcarbodiimid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99%
CAS No.: 538-75-0
Molecular Formula: C13H22N2
Formula Weight: 206.33
Flash Point: 138°(280°F)
Melting Point: 33-36°
Boiling Point: 154-156°/11mm
Beilstein Reference: 610662
Merck Reference: 14,3096
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011659
Formel:
C₁₃H₂₂N₂ Siedepunkt: 154…156 °C (11 mmHg) Melting Pt: 33…36 °C Dichte: 0.95 g/cm³ (40 °C) Flash-Pt: 138 °C (280 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011659 CAS-Nummer: 538-75-0 EINECS: 208-704-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3096 |