Troclosennatrium 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Sodium dichloroisocyanurate, Dichloro-1,3,5-triazinetrione sodium salt, Dichloroisocyanuric acid sodium salt
204110250
204115000
204110025
ACRO204110250EA
37.6
CHF
ACRO204110250
ACRO204115000
ACRO204110025
Troclosennatrium 98%
Troclosennatrium
Formel:
C₃Cl₂N₃NaO₃ MW: 219,95 g/mol Melting Pt: 225 °C Dichte: 0,96 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006036 CAS-Nummer: 2893-78-9 EINECS: 220-767-7 UN: 2465 ADR: 5.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals or granules |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % (On dry substance) |