Diisopropylcarbodiimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: N,N'-methanetetraylbis(1-methylethylamine), N,N-Diisopropylcarbodiimide, 1,3-Diisopropylcarbodiimide, N,N'-Diisopropylcarbodiimide, N.N’-Diisopropylcarbodiimide, DIC
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03649.0010 8.03649.0025 8.03649.0100 8.03649.1000
8.03649.0010EA 53.8 CHF
8.03649.0010 8.03649.0025 8.03649.0100 8.03649.1000
Diisopropylcarbodiimid, Sigma-Aldrich®
Diisopropylcarbodiimid
Formel: C₇H₁₄N₂
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 33 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065689
CAS-Nummer: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN: 2929
ADR: 6.1 (3),II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 126.2 g/mol
Boiling Point 145 - 148 °C (1013 hPa)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.427 (20 °C, 589 nm)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)