Diisopropylcarbodiimid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: N,N'-methanetetraylbis(1-methylethylamine), N,N-Diisopropylcarbodiimide, 1,3-Diisopropylcarbodiimide, N,N'-Diisopropylcarbodiimide, N.N’-Diisopropylcarbodiimide, DIC
115210250 115211000 115215000
ACRO115210250EA 123 CHF
ACRO115210250 ACRO115211000 ACRO115215000
Diisopropylcarbodiimid 99%
Diisopropylcarbodiimid
Formel: C₇H₁₄N₂
Siedepunkt: 145…148 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.81 g/cm³
Flash-Pt: 33 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065689
CAS-Nummer: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN: 3384
ADR: 6.1,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %