AlphaTec® 87-208 Naturlatexkautschuk, strapazierfähige Handschuhe
Lieferant: Ansell
87-208/9 87-208/7 87-208/8 87-208/10 87-208/11
ANSE87-208/9EA 58.1 CHF
ANSE87-208/9 ANSE87-208/7 ANSE87-208/8 ANSE87-208/10 ANSE87-208/11
AlphaTec® 87-208 Naturlatexkautschuk, strapazierfähige Handschuhe
Handschuhe
Dicke Handschuhe aus Naturlatexkautschuk bieten besseren Schutz für Hochleistungsanwendungen.
Erweiterter Schutz: AlphaTec® 87-208 strapazierfähige chemikalienbeständige Handschuhe sind 50% dicker (0,75 mm/29,5 mil) als herkömmliche Alternativen mit Flockfutter und beständig gegen verschiedene Fette, Ketone, Salze, Reinigungsmittel, Alkohole und Basen.
Verbesserte Sauberkeit und Haltbarkeit: Sie werden einer Chlorierungsbehandlung unterzogen, die ihre Außenfläche reinigt und härtet.
Erhöhter Komfort: Diese strapazierfähigen Schutzhandschuhe aus 100% Baumwollflock absorbieren Feuchtigkeit und Schweiß und sorgen so für mehr Tragekomfort
Gewährte Qualität: Darüber hinaus erreichen diese AlphaTec®-Handschuhe einen AQL von 1,5.
Empfohlene Anwendungen: Wartung von Anlagen und Maschinen, Umgang mit Chemikalien, Hausmeistereinsatz
Primäre Industrien: Bauwesen, Infrastrukturwartung, Hausmeister/Sanitär, Metallverarbeitung, Chemie, Versorgungsunternehmen, Lagerhaltung