AlphaTec® 87-198 Naturlatexkautschuk, leichte Handschuhe
Lieferant: Ansell
87-198/7 87-198/8 87-198/9 87-198/10
ANSE87-198/7EA 32.4 CHF
ANSE87-198/7 ANSE87-198/8 ANSE87-198/9 ANSE87-198/10
AlphaTec® 87-198 Naturlatexkautschuk, leichte Handschuhe
Handschuhe
Leichte Gummischutzhandschuhe, die Zugfestigkeit, Empfindlichkeit und Wasserabweisung vereinen.
Garantierter Schutz: AlphaTec® 87-198-Arbeitshandschuhe bestehen aus Naturlatexkautschuk, der Zugfestigkeit und Tastempfindlichkeit kombiniert und mäßigen mechanischen und chemischen Schutz mit zusätzlicher Fingerfertigkeit bietet
Erhöhter Komfort: Diese leichten, strapazierfähigen Arbeitshandschuhe verfügen außerdem über ein Futter aus 100% Baumwollflock, wodurch Schweißbildung und damit verbundene Beschwerden minimiert werden.
Verbesserte Funktionen: Darüber hinaus werden diese AlphaTec®-More Product Information