X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Lieferant: EUROCLONE
EMR047001 EMR047005 EMR047010 EMR047250
EURLEMR047001EA 0 CHF
EURLEMR047001 EURLEMR047005 EURLEMR047010 EURLEMR047250
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Formel: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Melting Pt: 237…239 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00005666
CAS-Nummer: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8