X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
4000924.0250 4000924.1000
BACE4000924.0250EA 0 CHF
BACE4000924.0250 BACE4000924.1000
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Formel: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Melting Pt: 237…239 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00005666
CAS-Nummer: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8