Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT), ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
0329-1GEA 289 CHF
0329-1G 0329-500MG
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT), ultrarein
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT)
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Melting Pt: 200 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012159
CAS-Nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Em (Lambda Max, Methanol) >54000
Lambda Max (Methanol) 255 – 260 nm
Loss on Drying <10.0%
Solubility (1%, Water) Pass