Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT) ≥98,0% für die Molekularbiologie
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyms:
5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
438592XEA
174
CHF
438592X
438597T
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT) ≥98,0% für die Molekularbiologie
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT)
Formel:
C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆ Melting Pt: 200 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00012159 CAS-Nummer: 298-83-9 EINECS: 206-067-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98.0 % |
Appearance | Yellow powder |
IR Spectrum | Passes test |
Water | Max. 5.0 % |
Sulphated ash | Max. 0.20 % |
Absorptivity (256.6 nm) | Passes test |
Control by TLC | Passes test |