Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT)
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyms: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylen)ditetrazoliumdichlorid3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylen)bis(2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid)3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylen)di(2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid)
MOLE13727374-1GEA 0 CHF
MOLE13727374-1G
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT)
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT)
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
MW: 817,65 g/mol
Melting Pt: 200 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012159
CAS-Nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4