3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS) ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: CHAPS
B21927.06EA 334 CHF
B21927.06 B21927.03 B21927.14
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS) ≥98%
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Formel: C₃₂H₅₈N₂O₇S
MW: 614,89 g/mol
Melting Pt: 156…158 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081083
CAS-Nummer: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052