2-Methoxy-1-naphthaldehyd ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B20483.06 B20483.14 B20483.22
B20483.06EA 54.4 CHF
B20483.06 B20483.14 B20483.22
2-Methoxy-1-naphthaldehyd ≥99%
2-Methoxy-1-naphthaldehyd
Purity: 99% CAS No.: 5392-12-1 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 81-85° Boiling Point: 204-206°/18mm MDL No.: MFCD00004004
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Siedepunkt: 204…206 °C (18 mmHg)
Melting Pt: 81…85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004004
CAS-Nummer: 5392-12-1
EINECS: 226-392-5