4-Amino-N,N-diethylanilin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: N,N-Diethyl-1,4-phenylenediamine, N,N-Diethyl-p-phenylenediamine, N,N-Diethylbenzene-1,4-diamine, N,N-Diethylbenzene-p-diamine, N-1,N-1-Diethyl-1,4-benzenediamine
407390050 407390250 407391000 407395000
ACRO407390050EA 28.4 CHF
ACRO407390050 ACRO407390250 ACRO407391000 ACRO407395000
4-Amino-N,N-diethylanilin 98%
4-Amino-N,N-diethylanilin
Formel: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 23 °C
Dichte: 0.988 g/cm³
Flash-Pt: 139 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007861
CAS-Nummer: 93-05-0
EINECS: 202-214-1
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow-brown to dark brown to black Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %