PTFE-Schläuche
Lieferant: MICROSOLV
49210-07-C 49210-20-C
MICS49210-07-CEA 113 CHF
MICS49210-07-C MICS49210-20-C
PTFE-Schläuche
Schläuche Transferschlauch
PTFE (Polytetrafluorethylen), allgemein Teflon™ genannt, ist ein kostengünstiger Kunststoff- oder Polymerschlauch und wird häufig in allen Niederdrucklaboranwendungen verwendet.
  • PTFE-Schläuche enthalten Mikroporen in der Schlauchwand, die einen schnellen Luftaustausch ermöglichen
  • Keine Zusätze zum ursprünglichen PTFE-Material, außer Farbpartikeln in den durchgefärbten Schläuchen
  • Temperaturgrenzen sind +260 und –240 °C
  • Geringe Dichte, kohärente Faserstruktur
Es wird aus einem feinen Fluorkunststoffharz (641XTX) extrudiert, das alterungsbeständig ist, außergewöhnliche dielektrische Eigenschaften aufweist, frequenz- und temperaturstabil ist, einen niedrigen Reibungskoeffizienten hat und kaum Feuchtigkeit aufnimmt.