Campylo Thioglykollat-Nährboden-Dehydrierungsmedien
Lieferant: HiMedia Laboratories
HIMEM908-500GEA 157 CHF
HIMEM908-500G
Campylo Thioglykollat-Nährboden-Dehydrierungsmedien
Medien für die Mikrobiologie Trockennährböden für die Mikrobiologie
Für die Isolierung, Pflege und den Transport von Kulturen von Campylobacter species
  • Mikrobiologische Kulturmedien
  • 500 g Polyflaschen