4-(Methylsulfonyl)benzylbromid tech.
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
α-Bromo-4-(methylsulphonyl)toluene, 1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)benzene
357580025
357580100
ACRO357580025EA
111
CHF
ACRO357580025
ACRO357580100
4-(Methylsulfonyl)benzylbromid tech.
4-(Methylsulfonyl)benzylbromid
Formel:
C₈H₉BrO₂S MW: 249,13 g/mol Melting Pt: 82…86 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00185849 CAS-Nummer: 53606-06-7 UN: 3261 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥60 % |