Schwefelsäure 0.5 M (1 N)
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
CMPLZ15451117.1LEA 29.2 CHF
CMPLZ15451117.1L
Schwefelsäure 0.5 M (1 N)
Schwefelsäure
Zertifizierungen: ISO 17034, 17025, 9001 certified.
Formel: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Siedepunkt: 295 °C
Lager Temperatur: Room Temperature
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
UN: 1760
ADR: 8,III