epT.I.P.S.® Eppendorf Quality™ BioBased Standard-Pipettenspitzen, Großpackung
Lieferant: EPPENDORF
0030080.033 0030080.041 0030080.050 0030080.068 0030080.076 0030080.084 0030080.092 0030080.106 0030080.114 0030080.122 0030080.130
EPPE0030080.033EA 79.6 CHF
EPPE0030080.033 EPPE0030080.041 EPPE0030080.050 EPPE0030080.068 EPPE0030080.076 EPPE0030080.084 EPPE0030080.092 EPPE0030080.106 EPPE0030080.114 EPPE0030080.122 EPPE0030080.130
epT.I.P.S.® Eppendorf Quality™ BioBased Standard-Pipettenspitzen, Großpackung
Pipettenspitzen
Verbessern Sie den Carbon-Fußabdruck Ihres Labors und wechseln Sie zu epT.I.P.S.® BioBased. Diese Pipettenspitzen werden in zweiter Generation aus recyceltem Ausgangsmaterial hergestellt, das ausschließlich aus Abfall- und Rückstandsströmen der Pflanzenölproduktion gewonnen wird. epT.I.P.S.®.
  • Originale, hochwertige Eppendorf-Pipettenspitzen, verpackt in wiederverschließbaren Beuteln
  • 100% biobasiertes Polypropylen: Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
  • Kompromisslose Leistung: Identische Leistungseigenschaften und Premiumqualität wie unsere fossilbasierten epT.I.P.S.®
  • ISCC-zertifiziert: Hergestellt aus Kunststoff, der auf biologische Abfallstoffe zurückgeführt werden kann
  • Premiummaterial, Qualität und Reinheit zertifiziert
  • Erhalten Sie hervorragende Probenintegrität, da keine Gleitmittel, Weichmacher und Biozide verwendet werden
  • Unabhängiges Labor – Chargenspezifische Reinheitszertifikate können von der Eppendorf-Website heruntergeladen werden
BioBased Großpackungen bieten eine praktische, großvolumige Lösung in „Eppendorf-Qualität“, die präzise und zuverlässige Messungen gewährleistet.