Pyridoxin Hydrochlorid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOTRCP991735-1GEA 190 CHF
PROOTRCP991735-1G
Pyridoxin Hydrochlorid
Pyridoxin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₂ClNO₃
MW: 205,64 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00012807
CAS-Nummer: 58-56-0