Ultraschallkonverter HD 5000
Lieferant: Bandelin
BAND3749EA 0 CHF
BAND3749
Ultraschallkonverter HD 5000
Homogenisatoren Ultraschall-Desintegratoren
Ein Ultraschallkonverter wandelt die vom Ultraschallgenerator gelieferte elektrische Energie in mechanische Schwingungen um.
Der Ultraschallbetrieb kann durch Betätigen der Tasten „Start“, „Pause“ und „Stop“ auf dem Touchdisplay oder über den Taster am Ultraschallkonverter gestartet und gestoppt werden.
Mit Ausnahme des UW 5020, der mit 30 kHz arbeitet, arbeiten alle anderen SONOPULS Ultraschallkonverter der 5000er-Serie mit einer Ultraschallfrequenz von 20 kHz.
Am Ultraschallkonverter befindet sich ein Taster. Mit diesem lässt sich der Ultraschallbetrieb EIN/AUS schalten und die handgeführte Pulsation steuern. Außerdem befindet sich am Ultraschallkonverter eine Anschlussbuchse, um über einen Temperatursensor die Probentemperatur zu überwachen.
Zur Temperaturüberwachung wird der Temperatursensor an die dafür vorgesehene Buchse angeschlossen, die ansonsten mit einer Staubkappe abgedeckt ist. Am Generator erscheint eine Temperaturanzeige, sodass der Benutzer die Temperatur jederzeit aufzeichnen kann. Bei Überschreiten der Grenztemperatur ertönt ein Warnsignal und/oder der Prozess wird automatisch gestoppt.