DECON-QUAT® 200V Quaternäre Ammoniumlösung, Veltek Associates
Lieferant: VELTEK ASSOCIATES
DQ200V-1G-01-E DQ200V-5G-01-E
VELTDQ200V-1G-01-EEA 434 CHF
VELTDQ200V-1G-01-E VELTDQ200V-5G-01-E
DECON-QUAT® 200V Quaternäre Ammoniumlösung, Veltek Associates
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Dec-Quat 200V ist eine quartäre Ammoniumlösung mit neutralem pH-Wert. Es ist phosphatfrei, nicht steril und ein von der EPA registriertes Desinfektionsmittel, Viruzid, Desinfektionsmittel, keimtötendes Reinigungsmittel, Deodorant und Fungizid, das speziell für die Biowissenschafts- und Forschungs- und Entwicklungsbranche entwickelt wurde.
  • Klare, Farblose bis Strohgelbe Flüssigkeit
  • 1,01 Spezifisches Gewicht
  • 6,0 bis 8,0 pH bei 1%
  • Mäßige Schaumbildung
  • Hervorragende Löslichkeit
  • Hervorragende Spülbarkeit
  • >100 Viskosität 13,6 mm2/s