Alternariol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Gefahr
|
PROOTRCA575760-5MGEA
672
CHF
PROOTRCA575760-5MG
Alternariol
Alternariol
Formel:
C₁₄H₁₀O₅ MW: 258,226 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00133068 CAS-Nummer: 641-38-3 EINECS: 636-339-1 UN: 3462 ADR: 6.1,I |