Pufferkapseln
Lieferant: Greisinger
602614 602616
GRSG602614EA 0 CHF
GRSG602614 GRSG602616
Pufferkapseln
Puffer pH-Puffer
Kostengünstige Alternative: Pufferkapseln und Arbeitssets: Mit Pufferkapseln können Sie auf kostengünstigste Weise eine 100-ml-Pufferlösung herstellen. Ein besonderer Vorteil der Kapseln ist, dass sie mehrere Jahre länger haltbar sind als gebrauchsfertige Lösungen.
Die Kapseln werden in einem praktischen Anwendungsset angeboten: Der kostengünstigste Einstieg mit allem, was Sie für einen erfolgreichen Start in die pH-Messung benötigen, inklusive Reinigungslösung und KCL100-Lager-/Ersatzelektrolyt.