NNN Modified Medium, Twin Pack, Dehydrated
Lieferant: HIMEDIA
M681-500G M681-100G
HIMEM681-500GEA 642 CHF
HIMEM681-500G HIMEM681-100G
NNN Modified Medium, Twin Pack, Dehydrated
Medien für die Mikrobiologie Trockennährböden für die Mikrobiologie
Für die Kultivierung von Leishmanien und Trypanosomen.
  • Mikrobiologische Kulturmedien
  • 500 g Polyflaschen
Es besteht aus zwei Phasen, Blutagar, Teil A, und Lockes-Lösung, Teil B. Dieses modifizierte Medium wird häufig für diagnostische Arbeiten verwendet.