AlphaTec® 53-002 Chemikalienbeständige Handschuhe
Lieferant: Ansell
53-002/7 53-002/8 53-002/9 53-002/10 53-002/11
112-6654EA 38 CHF
112-6654 112-6655 112-6656 112-6652 112-6653
AlphaTec® 53-002 Chemikalienbeständige Handschuhe
Handschuhe
Neoprenhandschuhe ohne Verstärkung, die umfassenden chemischen Schutz mit verbessertem Komfort und Taktilität bieten.
  • MICROCHEM™-Chemikalienbarrieretechnologie: Einzigartige mehrschichtige Gummipolymer- und Kunststofflaminattechnologie für extrem umfassenden Chemikalienschutz
  • Mehrfachgefahrenschutz: AlphaTec 53-002 bietet Chemikalienschutz der nächsten Generation und gleichzeitig sekundären Gefahrenschutz, wie z. B. mechanische Gefahren
  • Komfort und Leistung: Einzigartige Schicht zum An- und Ausziehen erleichtert die Handhabung