o-Kresol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: 2-Methylphenol2-Hydroxytoluol1-Hydroxy-2-methylbenzol
EHERCA15140200EA 0 CHF
EHERCA15140200
o-Kresol
o-Kresol
Formel: C₇H₈O
MW: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 31 °C
Flash-Pt: 81 °C
Lager Temperatur: Room Temperature
MDL Number: MFCD00002226
CAS-Nummer: 95-48-7
UN: 2076
ADR: 6.1,II