2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol) 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2'-Methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol), 2,2-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol), Bis(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)methane, 2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-methylphenol), 3,3'-Di-tert-butyl-2,2'-dihydroxy-5,5'-dimethyldiphenylmethane
OR75243-500G OR75243-2.5KG
APOSOR75243-500GEA 107 CHF
APOSOR75243-500G APOSOR75243-2.5KG
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol) 99+%
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol)
Formel: C₂₃H₃₂O₂
MW: 340,51 g/mol
MDL Number: MFCD00043641
CAS-Nummer: 119-47-1