Feuchtigkeitsanalysator, MB62
Lieferant: Ohaus
611-5849EA 0 CHF
611-5849
Feuchtigkeitsanalysator, MB62
Analysatoren Feuchte-Analysatoren
Entwickelt für Haltbarkeit und flexible Leistung in einer Vielzahl von Feuchtigkeitsanwendungen.
  • Das breite 5“-LCD-Display, die Drehknopfsteuerung und die neue Kohlefaser-Heiztechnologie wurden mit Blick auf Langlebigkeit und Einfachheit entwickelt und garantieren eine längere Lebensdauer und zuverlässige Ergebnisse.
  • Flexibles Methoden- und Probenmanagement mit 4 Trocknungsprofilen, 7 Abschaltkriterien und Bibliotheksspeicher für bis zu 20 Methoden und 100 Ergebnisse mit Proben-ID für einfachen Abruf
  • Verstehen Sie jederzeit den Status Ihres Tests und Ihrer Maschine
  • Die Anzeigekurve zeigt den Status des Tests an und der Maschinenstatus ist mit der mehrfarbigen Statusleuchte leicht zu erkennen
  • Externe Kalibrierung
MB62 verfügt über ein neu gestaltetes Gehäuse, eine innovative Kohlefaserheizung und eine verbesserte Wägezelle für verbesserte Haltbarkeit und Leistung. Mit Flexibilität bei der Methodenerstellung, den Einstellungen und dem Datenzugriff eignet sich MB62 für eine Vielzahl von Feuchtigkeitsanwendungen in zahlreichen Branchen.
Zertifizierungen: IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-2-010; IEC/EN 61326-1 Klasse B, Basisumgebungen; CSA; RCM; WEEE.
Lieferumfang: Inklusive Handgriff, Schutzabdeckung, Probenpfannen und Glasfaserpolster. Im Lieferumfang ist eine in-use-Schutzabdeckung aus Kunststoff enthalten.