Perfekt für routinemäßige Feuchtigkeitstests.
- Ein LCD mit zweizeiliger Anzeige, Navigationsknopf und intuitivem Betriebssystem ermöglicht bequeme routinemäßige Feuchtigkeitstests
- Die neue Kohlefaser-Heiztechnologie und die verbesserte Wägezelle verkürzen die Analysezeit, sparen Strom und sorgen für genaue und konsistente Ergebnisse
- Robustes, schlankes Design mit starkem Gehäuse gewährleistet die Haltbarkeit des MB32 auch in rauen Umgebungen
Der MB32 verfügt über ein neu gestaltetes Gehäuse aus stärkerem Material, innovative Kohlefaser-Heiztechnologie und eine verbesserte Wägezelle für verbesserte Haltbarkeit und Leistung. Der benutzerfreundliche MB32 ist die perfekte Wahl für routinemäßige Feuchtigkeitstests.
Zertifizierungen: IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-2-010; IEC/EN 61326-1 Klasse B, Basisumgebungen; CSA; RCM; WEEE.
Lieferumfang: Inklusive Handgriff, Schutzabdeckung, Probenpfannen und Glasfaserpolster. Im Lieferumfang ist eine in-use-Schutzabdeckung aus Kunststoff enthalten.