Cyclohexan-[D12] 99.5 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Cyclohexane-[²H₁₂]
166280051
166280251
166280051.EA
136
CHF
166280051.
166280251.
Cyclohexan-[D12] 99.5 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Cyclohexan-[D12]
Formel:
C₆D₁₂ MW: 96.07 g/mol |
MDL Number:
MFCD00044212 CAS-Nummer: 1735-17-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.03 % |
D-Enrichment | ≥99.4 % |