Overall mit Kragen, Hopen®
Lieferant: Medicom
40.205BM/03 40.205BM/04 40.205BM/05 40.205BM/06
HOPE40.205BM/03EA 77.1 CHF
HOPE40.205BM/03 HOPE40.205BM/04 HOPE40.205BM/05 HOPE40.205BM/06
Overall mit Kragen, Hopen®
Einweg-Kleidung
Diese blauen Einwegoveralls mit Kragen sind aus PP. Entwickelt, um die Arbeitsumgebung vor Partikeln zu schützen, die vom Körper des Bedieners stammen (Schuppen, Haare, Schweiß...).
  • Elastische Bündchen, genähte und elastische Knöchel
  • Einweg-Reißverschluss
  • Dunkelblau; undurchsichtig genug, um direkt über der Unterwäsche getragen zu werden
Für die Verwendung in HACCP Umgebungen geeignet.
Verpackung: 25 Overalls pro Polybeutel.