Chemikalienbeständige PP-Etiketten B-7425J für BradyJet™ J7300-Tintenstrahldrucker
Lieferant: Brady
176606 176635 176584 176613 176611 176585 176609 176633 176615 176607 176631 170479 176634 170463 176610 176614 176617 176616 170464 176618 176608 176636 170478
BRDY176606EA 273 CHF
BRDY176606 BRDY176635 BRDY176584 BRDY176613 BRDY176611 BRDY176585 BRDY176609 BRDY176633 BRDY176615 BRDY176607 BRDY176631 BRDY170479 BRDY176634 BRDY170463 BRDY176610 BRDY176614 BRDY176617 BRDY176616 BRDY170464 BRDY176618 BRDY176608 BRDY176636 BRDY170478
Chemikalienbeständige PP-Etiketten B-7425J für BradyJet™ J7300-Tintenstrahldrucker
Etiketten
Erstellen Sie vollfarbige Identifikations- und Barcode-Etiketten B-7425J, die flüssigem Stickstoff, Autoklavbedingungen und aggressiven Chemikalien standhalten. Zur Verwendung auf glatten Oberflächen.
  • Etiketten halten extremen Temperaturen von −80 bis +70 °C stand
  • Permanenter Acrylklebstoff haftet fest auf glatten Oberflächen wie Glas, Kupfer und Edelstahl
  • Für Tintenstrahl geeignetes Polypropylenmaterial
  • Für den Innenbereich konzipiert
  • Abriebfest, beständig gegen niedrige Temperaturen, beständig gegen Lösungsmittel und Chemikalien
  • Matte Oberfläche