Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat

Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS PRODUCTI

Synonyms: (S)-(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz MonohydratL(+)-2-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat(S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure Mononatriumsalz Monohydrat(S)-(+)-2-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat(S)-(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure Mononatriumsalz Monohydrat(S)-(+)-Natriumglutamat MonohydratL(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure Mononatriumsalz MonohydratL(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure Mononatriumsalz MonohydratL(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz MonohydratL(+)-α-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat(S)-(+)-α-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat

CMPP2030-4KGEA 0 CHF
CMPP2030-4KG
Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat
Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat
Formel: C₅H₈NNaO₄·H₂O
MW: 187,13 g/mol
Lager Temperatur: Room Temperature
MDL Number: MFCD00150138
CAS-Nummer: 6106-04-3
EINECS: 612-072-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR