2-Hydroxy-5-methoxyisoindoline-1,3-dione ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Lieferant: TCI EUROPE
TCIAM3572-5GEA 0 CHF
TCIAM3572-5G
2-Hydroxy-5-methoxyisoindoline-1,3-dione ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
2-Hydroxy-5-methoxyisoindoline-1,3-dione
Formel: C₉H₇NO₄
MW: 193,16 g/mol
Melting Pt: 220 °C
Lager Temperatur: Room Temperature
CAS-Nummer: 214754-50-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 218.0 to 222.0 °C
NMR confirm to structure