2-Hydroxy-5-methylisoindoline-1,3-dione ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Lieferant: TCI EUROPE
TCIAM3571-5GEA
0
CHF
TCIAM3571-5G
2-Hydroxy-5-methylisoindoline-1,3-dione ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
2-Hydroxy-5-methylisoindoline-1,3-dione
Formel:
C₉H₇NO₃ MW: 177,16 g/mol Melting Pt: 201 °C Lager Temperatur: Room Temperature |
CAS-Nummer:
173962-59-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity(HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity(Neutralisation titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 199.0 to 203.0 °C |
NMR | confirm to structure |