Cleandox® Reinraumpapiere
Lieferant: VELTEK ASSOCIATES
C2WR-CDA4-01 C2WRCD8.5X1101 C2WRCD85X11BL0 C2WRCD85X11CR0 C2WRCD85X11GR0 C2WRCD85X11PK0 C2WRCDA4BLU01 C2WRCDA4CRM01 C2WRCDA4GRE01 C2WRCDA4PNK01
VELTC2WR-CDA4-01EA 359 CHF
VELTC2WR-CDA4-01 VELTC2WRCD8.5X1101 VELTC2WRCD85X11BL0 VELTC2WRCD85X11CR0 VELTC2WRCD85X11GR0 VELTC2WRCD85X11PK0 VELTC2WRCDA4BLU01 VELTC2WRCDA4CRM01 VELTC2WRCDA4GRE01 VELTC2WRCDA4PNK01
Cleandox® Reinraumpapiere
Papier
CleanDox® ist ein polygetränktes Papier, das in Ihrer gesamten Einrichtung zum Aufzeichnen von Notizen, Drucken von Chargenprotokollen, Formularen und Logbüchern verwendet werden kann.
  • Nicht steril und für Reinraum ISO 5 verarbeitet
  • Vakuumverpackt in doppellagigem Reinraumbeutel, verpackt in kontrollierter Reinraumumgebung ISO 5
  • Niedriger Gehalt an Chlorid und anderen ionischen Verunreinigungen
  • Formuliert ohne Magnesiumsilikat
  • Hervorragendes IPA-beständiges Material
  • Kompatibel mit den meisten Schreibtinten ohne Verschmieren
  • Ultraniedrige ionische Verunreinigungen, ultraniedrige Partikel- und Faserbildung
  • Hervorragendes hitzebeständiges Material für Laserdruck und Fotokopien
In Größen 21,59×27,94 cm und A4 verfügbar. In weiß, blau, grün, creme und rosa verfügbar. Autoklavierbar.
Dieses IPA-beständige Material ist in mehreren verschiedenen Farben erhältlich.
Zertifizierungen: Entspricht der Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe (ROHS).
Verpackung: 2500 Blatt pro Karton.