VWR® Rigid PCR Plates, 96-Well
Lieferant: VWR Collection
732-4403EA 73 CHF
732-4403 732-4405
VWR® Rigid PCR Plates, 96-Well
Mikrotiterplatten PCR-Platten
Der Polycarbonatrahmen ist starr und flach, um einen festen Griff durch Roboterarme zu ermöglichen und eine zuverlässige Platzierung zu gewährleisten. Wells aus Polypropylen bieten optimale Wärmeübertragung und höhere Reaktionseffizienz.
  • Weiße Well-Optionen verstärken das Fluoreszenzsignal während der qPCR
  • Wells sind leicht erhöht, um eine verdunstungssichere Abdichtung mit Film-, Folien- oder Streifenkappen zu gewährleisten
  • ANSI/SBS-Grundfläche und Well-Abstand
Leuchtende Farben bieten eine visuelle Unterscheidung zwischen verschiedenen Proben oder Experimenten.