Schwarze Tintenpatrone für BradyJet™ J7300-Farbetikettendrucker, K True
Lieferant: Brady
Brady®
BRDY176505EA 258 CHF
BRDY176505
Schwarze Tintenpatrone für BradyJet™ J7300-Farbetikettendrucker, K True
Tinten
Erzielen Sie bessere Ergebnisse mit BradyJet™ J7300-Tinten. BradyJet™-Tintenpatronen wurden speziell für den J7300 entwickelt und erzeugen leuchtende Farben, sind langlebig und liefern mit jedem Tropfen Wert.
  • K True Schwarze-Tintenpatrone liefert tiefes Schwarz, dunklere Töne, zuverlässige Barcode-Lesbarkeit und gestochen scharfen Text
  • Funktioniert im Tandem mit separater CMY-Tintenpatrone, um genauere, haltbarere Farben zu mischen
  • Zur Verwendung mit dem Farbetikettendrucker BradyJet™ J7300
Die Tinte trocknet dank der verbesserten Deckschicht des J7300-Etikettenmaterials sofort und verschmiert, verwischt oder hinterlässt keine Flecken. Die in sich geschlossene Patrone lässt sich mit einem Klick in den Drucker einsetzen. Entwickelt, um bis zu 50% mehr Tinte aufzunehmen, für eine längere Nutzung, weniger Wechsel und weniger Patronenabfall.