TableWorx Performance-Arbeitstisch, Arbeitsfläche aus Edelstahl 304
Lieferant: Metro International
TableWorx
METOTWS3072SU304SEA 4870 CHF
METOTWS3072SU304S
TableWorx Performance-Arbeitstisch, Arbeitsfläche aus Edelstahl 304
Möbel Tische und Werkbänke
TableWorx ist eine wirklich modulare Plattform von Hochleistungs-Arbeitstischen, mit der Sie Ihre perfekte Lösung individuell anpassen können.
  • Arbeitsfläche aus Edelstahl Typ 304, mit 16-Gauge-Hutprofilen verstärkt
  • Die schallgedämmte Arbeitsfläche verfügt an allen vier Seiten über um 90 Grad nach unten gebogene Kanten
  • Erhältlich mit einer optionalen 51 mm (2“) Edelstahlrückwand, die in die Arbeitsfläche eingearbeitet ist
  • Verfügt über Beine und Beinhalterungen aus Edelstahl Typ 304
  • Silberne Farbe
Die stationären Tischbeine umfassen Nivellierfüße aus Edelstahl mit einem Einstellbereich von 29 mm (1.125“). Erhöhen Sie Ihre Effizienz auf ein neues Niveau mit dem zusätzlichen Produktivitätsaufsatz von TableWorx. Aufsätze können einfach zu jedem TableWorx-Arbeitstisch hinzugefügt werden. Eine vollständige Palette von Überregalen, Drahtgittern und Zubehör kann hinzugefügt werden, um jeden Zentimeter Platz optimal zu nutzen, sodass Sie komfortabler und produktiver arbeiten können als je zuvor. Aufsätze können an der Rückseite oder in der Mitte des Arbeitstisches montiert werden.