Präzisionswaagen, L-Plattform, XPR
Lieferant: Mettler - Toledo
30317269 30316292 30316485 30317428
METB30317269EA 0 CHF
METB30317269 METB30316292 METB30316485 METB30317428
Präzisionswaagen, L-Plattform, XPR
Waagen
Präzisionswaage mit außergewöhnlichen Ergebnissen und intelligenter Qualitätssicherung.
  • Sichere und einfache Reinigung
  • Hervorragende Wägeleistung
  • Jedes Mal revisionssichere Ergebnisse
  • Verwaltung von Benutzern und Routinetests sowie konsistente Arbeitsabläufe
  • StatusLight™ verwendet Farbe, um sofortige Informationen zum Waagenstatus bereitzustellen
Die MonoBloc™-Wägezelle liefert schnelle, genaue und zuverlässige Ergebnisse und gewährleistet eine hohe Produktivität auch unter schwierigen Wiegebedingungen. StatusLight™, LevelControl und GWP Approved bieten auf einen Blick Informationen, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Ergebnisse gültig und jederzeit für eine Prüfung bereit sind.
Auf einen Blick StatusLight™ Grün bedeutet, dass das Wiegen sicher ist und die Ergebnisse gültig sind, Gelb ist eine Warnung, möglicherweise dass ein Routinetest fällig ist, und Rot bedeutet, dass vor dem Wiegen ein Problem behoben werden muss.