Thermotransfer-Kryo-Abdecketiketten für gefrorene Oberflächen
Lieferant: GA
BUC-29SBC1-1SW BUC-29SBC3-3SW BUC-7C1-1SW BUC-7C3-5SW BUC-10C1-1SW BUC-10C3-2SW BUC-127C1-1SW BUC-127C3-2SW BUC-192C1-0.25 BUC-192C3-0.5S BUC-28C1-1SW BUC-28C3-2SW BUC-29C1-1SW BUC-29C3-3SW
GAINBUC-29SBC1-1SWEA 67.7 CHF
GAINBUC-29SBC1-1SW GAINBUC-29SBC3-3SW GAINBUC-7C1-1SW GAINBUC-7C3-5SW GAINBUC-10C1-1SW GAINBUC-10C3-2SW GAINBUC-127C1-1SW GAINBUC-127C3-2SW GAINBUC-192C1-0.25 GAINBUC-192C3-0.5S GAINBUC-28C1-1SW GAINBUC-28C3-2SW GAINBUC-29C1-1SW GAINBUC-29C3-3SW
Thermotransfer-Kryo-Abdecketiketten für gefrorene Oberflächen
Etiketten
Blackout-Etiketten können sowohl auf gefrorene Behälter als auch auf Behälter mit Raumtemperatur geklebt werden, um deren vorhandene Informationen zu verbergen. Mit diesen Thermotransfer-Kryo-Blackout-Etiketten können Kryofläschchen und -röhrchen neu etikettiert werden, ohne dass sie aufgetaut, ausgehärtet oder anderweitig behandelt werden müssen.
  • Temperaturbereich: –196 bis 121 °C
  • Ideal zum dauerhaften Verdecken aller bereits vorhandenen Informationen
  • Permanenter Klebstoff sorgt dafür, dass bei Lagerung in Flüssigstickstoff kein Abblättern oder Ablösen erfolgt
  • Ideal zum Beschriften bereits gefrorener Oberflächen (bis zu –80 °C), ohne vorheriges Auftauen
  • Keine Überlappung oder Umwicklung für ordnungsgemäße Haftung erforderlich
  • Beständig gegen verschiedene Chemikalien (XAR-Band empfohlen)
Diese Abdecketiketten sind so konzipiert, dass sie sowohl auf gefrorene als auch auf bei Raumtemperatur vorhandene Etiketten/Oberflächen geklebt werden können, um deren Informationen zu verbergen. Diese Kryogen-Etiketten sind ideal zur Neuetikettierung gefrorener Kryofläschchen und Mikroröhrchen sowie Gefrierboxen, ohne dass sie aufgetaut, ausgehärtet oder anderweitig behandelt werden müssen. Sie behalten ihre ausgezeichnete Langzeithaftung bei längerer Lagerung in Flüssigstickstofftanks (–196 °C), Tiefkühltruhen (–80 °C) und beim Transport mit Trockeneis.
Sie sind außerdem temperaturbeständig und eignen sich perfekt zur Kennzeichnung von Behältern, die für Standard-Dampfautoklavzyklen (121 °C, 16,5 psi, 20 Minuten) sowie für trockene Ofenhitze bestimmt sind. Blackout-Etiketten können mit den meisten gängigen Thermotransferdruckern bedruckt werden, und die beste Druckbeständigkeit wird durch Verwendung von lösungsmittelbeständigen Farbbändern der XAR-Klasse erzielt.